Documenti fondamentali
1.17074
Supelco
Spectromelt® C 15 MP
Scegli un formato
1 KG
CHF 132.00
CHF 132.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 132.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
CHF 132.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione generale
Micropowder grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Stoccaggio e stabilità
Storage temperature: no restrictions.
Note legali
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3