1.09492
ICP multi-element standard solution VIII
(24 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn Certipur®
Sinonimo/i:
Nota 1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
100 °C/1013 hPa
Densità
1.039 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
B (boron): 100 mg/l
Ba (barium): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Bi (bismuth): 100 mg/l
Ca (calcium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 100 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Ga (Gallium): 100 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
Li (Lithium): 100 mg/l
Mg (Magnesium): 100 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Na (sodium): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Sr (Strontium): 100 mg/l
Te (Tellurium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3