Documenti fondamentali
1.14558
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 124.00
CHF 124.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 124.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 124.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test per l′ammonio in cuvetta, photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
ammonium
Campo di misura
0.20-8.00 mg/L (NH4-N)
0.26-10.30 mg/L (NH4+)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Indophenol blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,20 - 8,00 mg/L (NH4-N), 0,26 - 10,30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Il metodo corrisponde al metodo ISO 23695, una norma che standardizza, per questo parametro così importante, l′uso di un test in cuvetta con il metodo cosiddetto "small-scale sealed tube”. Il metodo è analogo ai metodi EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
Questo test in cuvetta per ammonio Spectroquant® consente la quantificazione senza cianuro dell′ammonio nelle acque di scarico, quelle freatiche, quelle di superficie e di mare. In genere, lo ione ammonio raggiunge le fonti acquifere in provenienza da aree agricole fertilizzate; l′aumento dei livelli di ammonio è considerato un indicatore importante di inquinamento fecale. Ulteriori campi di applicazione sono l′analisi di alimenti & bevande e di campioni ambientali e agricoli (es. suolo).
I test in cuvetta Spectroquant® sono disponibili con cuvette rotonde preriempite da 16 mm e con tutti i reagenti necessari a eseguire l′analisi come da foglietto di istruzioni allegato.
Tutti i test Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
In una bottiglia di vetro mescolare 50 g di campione umido allo stato naturale, privo di pietre e sassi di dimensioni rilevanti, con 100 ml di soluzione di cloruro di calcio a concentrazione 0,025 mol/l.
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio negli effluenti con il kit Spectroquant® e uno spettrofotometro.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Vedi tutto