Vai a
1.01796
COD Cell Test, photometric
photometric, 5.0-80.0 mg/L (COD), Spectroquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Test per COD in cuvetta, photometric, 5.0-80.0 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
5.0-80.0 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
storage temp.
15-25°C
General description
Metodo: Fotometrico, 5,0 - 80,0 mg/L, Spectroquant®
Il metodo corrisponde al DIN ISO 15705 ed è analogo ai metodi EPA 410.4, APHA 5220 D, and ASTM D1252-06 B.
La domanda chimica di ossigeno (COD) è una misura della quantità di ossigeno consumato nel corso dell′ossidazione delle sostanze organiche presenti, che fornisce una chiara indicazione sulla qualità di una fonte d′acqua; è senza dubbio uno dei parametri più importanti nell′analisi delle acque (reflue). Il nostri kit Spectroquant® per il COD permettono di quantificare accuratamente i livelli di COD nel campione in esame.
In base alle vostre esigenze applicative, è possibile selezionare dalla nostra ampia disponibilità di kit Spectroquant® per il COD l′intervallo di misura adeguato.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette circolari preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.017971.145551.14691
COD Cell Test photometric, 5000-90000 mg/L (COD), Spectroquant®
Supelco
1.01797
COD Cell Test
COD, kit in cuvetta photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
Supelco
1.14555
COD, kit in cuvetta
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
5.0-80.0 mg/L (COD)
measuring range
5000-90000 mg/L (COD)
measuring range
500-10000 mg/L (COD)
measuring range
300-3500 mg/L (COD)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
25  tests
usage
sufficient for 25 tests
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test per COD in cuvetta
signalword
Danger
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2