Documenti fondamentali
1.13116
Millipore
Agar estratto di lievito GranuCult®
ISO 6222, for yeasts, for molds, suitable for microbiological culture
Scegli un formato
500 G
CHF 290.00
CHF 290.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 290.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
CHF 290.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
ISO 6222
USDA-FSIS
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA (BAM)
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
L′agar estratto di lievito è un terreno granulare per stabilire il conteggio microbico totale dall′acqua e da altri materiali. I granuli assicurano una rapida e uniforme dissoluzione in acqua. Evita inoltre l′agglutinazione del terreno e l′inalazione della polvere trasportata dall′aria. L′estratto di lievito e il peptone forniscono i composti azotati, il complesso della vitamina B e altri nutrienti per la crescita. Questo terreno non contiene inibitori o indicatori ed è relativamente ricco di nutrienti.
Applicazioni
Si raccomanda l′agar estratto di lievito per la determinazione del contenuto microbico totale dall′acqua e da altri materiali.
Risultati analitici
Aspetto (limpidezza): limpido
Aspetto (colore): da giallastro a giallastro-bruno
pH (25  °C): 7,0-7,4
Test della promozione della crescita conforme all′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Incubazione: 44 ± 4 ore a 36 ± 2 °C, aerobica
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Inoculo su terreno di riferimento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inoculo su terreno di riferimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Conta delle colonie (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Conta delle colonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Recupero su terreno del test (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
≥ 70%
Recupero su terreno del test (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
≥ 70%
Recupero su terreno del test (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70%
Recupero su terreno del test (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70%
Incubazione: 68 ± 4 ore a 20-25 °C, aerobica
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Inoculo su terreno di riferimento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inoculo su terreno di riferimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Conta delle colonie (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Conta delle colonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM00025)):
Recupero su terreno del test (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
≥ 70%
Recupero su terreno del test (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
≥ 70%
Recupero su terreno del test (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70%
Recupero su terreno del test (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70%
Un recupero del 70% equivale a un fattore 0,7 di produttività.
Le conte delle colonie indicate risultano dalla somma di una determinazione ripetuta tre volte.
Terreni di riferimento: Agar estratto di lievito
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
YPD Agar
Sigma-Aldrich
Y1500
YPD Agar