Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 211.00 |
500 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 819.00 |
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1360.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.98
UNSPSC Code:
12352304
EC Index Number:
215-209-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
form
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1138 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Saggio (manganometrico): ≥ 95,0%
Identità: test superato
Cloruro (Cl): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Solfato (SO₄): ≤ 0,001%
Azoto (N) totale: ≤ 0,003%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,002%
Al (Alluminio): ≤ 0,001%
Fe (Ferro): ≤ 0,002%
Identità: test superato
Cloruro (Cl): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Solfato (SO₄): ≤ 0,001%
Azoto (N) totale: ≤ 0,003%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,002%
Al (Alluminio): ≤ 0,001%
Fe (Ferro): ≤ 0,002%
Other Notes
Sostituisce: SX0700-6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perossido di sodio
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?