466069
Ytterbium
powder, ≥99.9% trace rare earth metals basis
Saggio
≥99.9% trace rare earth metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.