Documenti fondamentali
1.10213
Millipore
Tryptose
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Tryptose, Tryptic digested protein
Scegli un formato
1 KG
CHF 695.00
CHF 695.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 695.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
CHF 695.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Origine biologica
animal
Livello qualitativo
Saggio
11.0-13.0% amino-nitrogen basis (purity)
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 1 kg
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Store dry and tightly closed)
Colore
light brown
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilità
560 g/L
Densità bulk
300 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Tryptose is a mixture of tryptic-digested proteins. It is a suitable nutrient base material for applications in the biotechnology and pharmaceutical industry.It is recommended for use in media for the cultivation of a wide range of fastidious bacteria such as Brucella, Streptococcoccus, Pneumococcus, Meningococcus spp., etc
Applicazioni
Tryptose is used in cell culture, molecular genetic media, and as a nutritive substrate for the cultivation and resuscitation of a large variety of fastidious microorganisms.
Risultati analitici
Appearance: Brownishyellowfine powder
Suitability for microbiology: passes test
pH-value (5 % solution): 6.5 - 7.5
Total nitrogen (N): 11.0 - 13.0 %
Amino nitrogen: 3.0 - 5.0 %
Sulfated ash: ≤ 15.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1