Documenti fondamentali
110165CBC
Sigma-Aldrich
Thiamet G
TMG
Sinonimo/i:
O-GlcNAcase Inhibitor, (3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(ethylamino)-3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Stringa SMILE
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Azioni biochim/fisiol
Thiamet G is a glycosidase inhibitor
Thiamet G is a potent inhibitor of the enzyme O-GlcNAcase (Ki = 21 nM). The compound is orally bioavailable and crosses the blood brain barrier. Thiamet G leads to an increase in O-GlcNAc-modified proteins in cell-based and in vivo assay systems, and reduces levels of phosphorylated Tau protein in rat cortex and hippocampus.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3