Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 473.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Thiamet G, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -21 to -26°, c = 0.3 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Application
- to treat human embryonic kidney 293 cells in order to study its effect on Wnt/beta-catenin signalling
- to treat lytically-replicating producer
- to incubate mice (C57BL/6) aortic segments to increase global O-GlcNAc levels
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description High molecular weight, high purity DNA for any application |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility water: soluble at 20 °C |
| storage condition desiccated | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamet G
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?