Documenti
1.09945
Supelco
Sodium chloride solution
c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinonimo/i:
NaCl Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Sodium chloride solution, for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Precipitation reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodio cloruro NIST® SRM® 975a
NIST975A
Sodio cloruro