Documenti
1.09895
Supelco
Titriplex® solution B
1 ml = 10 mg CaO/l using 100 ml of water, concnetrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinonimo/i:
Alkaline, determination
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® solution B, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2