Documenti fondamentali
1.09771
Supelco
N-(Trimethylsilyl)imidazole
for gas chromatography
Sinonimo/i:
N-(Trimethylsilyl)imidazole, TSIM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
242-040-3
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
540 °C (DIN 51794)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
P. eboll.
212 °C (decomposition)
Punto di fusione
-42 °C
Temp. transizione
flash point 66 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 95.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup