92751
1-(trimetilsilil)imidazolo
≥98.0%
Sinonimo/i:
N-trimetilsililimidazolo, TMSI, TSIM
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Saggio
≥98.0% (T)
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup