Documenti fondamentali
1.09752
Supelco
Fotometro
About This Item
Codice UNSPSC:
41115311
tecniche
photometry: suitable
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with Spectroquant® Nova 60 A
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Abbina un′ elevata qualità di misurazione alla semplicità di utilizzo. Lo Spettroquant NOVA 60 A racchiude la massima praticità in una dimensione minima. Facilmente trasportabile ovunque necessario grazie alla batteria integrata (ricaricabile) e al robusto design.
Lo Spectroquant NOVA 60 A utilizza 12 filtri in tecnica array per coprire la lunghezza d'onda analitica più importante da utilizzare con i nostri kit per test Spectroquant Inoltre, la lettura integrata del codice a barre dei test Spectroquant per l'auto-riconoscimento delle dimensioni delle cellule, dei parametri del metodo utilizzato e per il calcolo dei risultati garantisce risultati riproducibili e accurati anche senza un addestramento eccessivo.
NOVA 60 A Spectroquant®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Una procedura guidata per la determinazione fotometrica dei nitrati negli effluenti mediante i kit analitici Spectroquant® ed un fotometro, per una analisi precisa e quantitativa.
Protocolli
Determinazione fotometrica con un derivato della ftaleina
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio negli effluenti con il kit Spectroquant® e uno spettrofotometro.
Determinazione spettrofotometrica del bromo nelle acque potabili, nell’acqua delle piscine, nelle acque reflue e nelle soluzioni disinfettanti con dipropil-p-fenilendiammina (DPD) nell’intervallo di misura 0,020 – 10,00 mg/l.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
Questions
  1. Can this analyzer measure turbidity in liquid samples?
    1 answer
    1. The Nova 60 A is discontinued. It may be worth considering a turbidimeter for turbidity measurements such as items 1.18324 or 1.18325.
      https://www.sigmaaldrich.com/search/turbidimeter?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=turbidimeter&type=product