Documenti
1.09480
Supelco
ICP multi-element standard solution XIII
(15 elements in diluted nitric acid) Certipur®
Sinonimo/i:
Nota 1
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densità
1.032 g/cm3
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Al (Aluminium): 500 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 25.0 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Hg (Mercury): 5.0 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 25.0 mg/l
V (Vanadium): 250 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2