1.09411
ICP Multi element standard solution XXIV
tuning solution 700 ES Certipur®
Sinonimo/i:
ICP-MS Multi-Element Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densità
1.005 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Cd (cadmium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Mo (Molydenium): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Sr (Strontium): 50 mg/l
K (potassium): 500 mg/l
Al (Aluminium): 50 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Zn (Zinc): 50 mg/l
Cr (chromium): 50 mg/l
Pb (lead): 50 mg/l
Se (Selenium): 50 mg/l
Mn (Manganese): 50 mg/l
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3