54704
Multielement standard solution V for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Sinonimo/i:
ICP Multi-Element Standard Solution 5
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Qualità
in 10% nitric acid
Composizione
Ag, 10 mg/L
Al, 10 mg/L
Ba, 10 mg/L
Be, 10 mg/L
Bi, 10 mg/L
Ca, 100 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 10 mg/L
Cs, 10 mg/L
Cu, 10 mg/L
Fe, 100 mg/L
Ga, 10 mg/L
In, 10 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 10 mg/L
Mg, 10 mg/L
Mn, 10 mg/L
Mo, 10 mg/L
Na, 100 mg/L
Ni, 10 mg/L
Pb, 10 mg/L
Rb, 10 mg/L
Sr, 10 mg/L
Tl, 10 mg/L
V, 10 mg/L
Zn, 10 mg/L
Concentrazione
in 10% HNO3
tecniche
ICP: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?