1.09215
Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution
for microscopy
Sinonimo/i:
Carbol fuchsin solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Temp. transizione
flash point 47 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The 500 ml bottle of Ziehl-Neelsen carbolfuchsin solution provides approx. 250 stainings. Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. Ziehl-Neelsen carbolfuchsin solution - for microscopy is an IVD product and CE registered. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C