Vai a
HT80216
Malachite Green Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
Other Notes
Malachite green oxalate (certified), 1.5%; acetic acid, 10%; and glycerol, 17%, in deionized water.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT8028M9015M6880
description
-
description
-
description
certified by the BSC
description
Technical grade
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachite Green Solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)