Vai a
C4165
Carbol Fuchsin
Powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 250.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
CHF 111.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Carbol Fuchsin,
form
powder
Quality Segment
color
green to brown
solubility
ethanol: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbol Fuchsin is a basic dye which forms a yellow-brown compound in presence of acid. It is mainly required for the staining of mycobacteria. The waxy walls of mycobacteria helps in retaining the dye within cells. It can also be used for the staining of bacterial spores.
Other Notes
Mixture of basic fuchsin and phenol.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8129B0904
Carbol Fuchsin
Sigma-Aldrich
C4165
Carbol Fuchsin
Acid Fuchsin used in tissue staining
Sigma-Aldrich
F8129
Acid Fuchsin
Basic Fuchsin special for flagella, certified
Sigma-Aldrich
B0904
Basic Fuchsin
description
-
description
used in tissue staining
description
special for flagella, certified
color
green to brown
color
blue-green
color
green to very dark green
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How is product C4165, Carbol Fuchsin,  prepared for staining?
    1 answer
    1. Product C4165 consists of approximately 90% pararosaniline to 10% phenol.  A working solution can be prepared from the powder by first dissolving 1.5 grams of the powder in 100 ml of 95% ethanol, then adding an equal volume of deionized water.