1.09023
GRIESS-ILOSVAY′S nitrite reagent
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
bacteria spp.
Descrizione generale
Risultati analitici
Sensitivity test: passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1