Documenti fondamentali
1.08180
Supelco
2-Thiobarbituric acid
reagent for sorbic acid
Sinonimo/i:
2-Thiobarbituric acid
Scegli un formato
25 G
CHF 83.40
CHF 83.40
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 83.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
207-985-8
NACRES:
NB.21
CHF 83.40
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
235 °C
Densità bulk
210 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (1 %; water): 1.7 - 1.9
Loss on drying (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Suitability as reagent (for sorbic acid): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
  1. Is this product is Granular form?
    1 answer
    1. The physical form of this product is not a tested specification. However, there is no indication that this item is a granulated material.