Documenti fondamentali
1.07213
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Granulated, Prime, for Biotechnology and Microbiology, 12.0-14.0% Total N
Sinonimo/i:
Peptone da caseina (Triptone), Triptone da caseina
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
293-428-4
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Peptone da caseina (Triptone), pancreatically digested, granulated, suitable for microbiology
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Saggio
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
Stato
medium granules
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
pkg of 25 kg
pH
6.7-7.7 (5% in water)
Solubilità
800 g/L
Densità bulk
490 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il peptone di caseina è utilizzato diffusamente in microbiologia industriale come fonte di sostanze nutritive per la crescita dei microrganismi nei processi di fermentazione su larga scala. Il peptone di caseina, noto anche come triptone o peptone da caseina, è un idrolizzato di proteine idrosolubile che si ottiene dalla digestione pancreatica della caseina e viene impiegato come fonte di sostanze nutritive nei terreni di coltura per microorganismi. Fornisce un ampio spettro di sostanze nutritive, tra cui amminoacidi, vitamine, sali minerali e peptidi, che consentono la crescita di svariati microrganismi. È particolarmente efficace nelle colture di microrganismi cosiddetti esigenti o di microrganismi eterotrofi che necessitano di fonti di nutrienti complesse.
Applicazioni
Il peptone da caseina è usato comunemente come ingrediente di molti terreni di coltura per microrganismi per la crescita e l′identificazione di batteri, lieviti e muffe presenti in campioni di varia natura e provenienza (campioni farmaceutici, ambientali, alimentari ecc.).
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni granulati sono:
  • Più sicuri - Diminuzione di reazioni allergiche grazie alla riduzione significativa dell′inalazione di sostanze tossiche e di allergeni Si riduce la contaminazione degli strumenti e degli ambienti di lavoro
  • Ben definiti - Niente separazione di componenti né agglomerati, anche in condizioni di umidità e calore, in modo da assicurare un prodotto con caratteristiche ancor più definite
  • Veloci - Si sciolgono in acqua rapidamente e in modo uniforme
  • Più facili - Più facili da manipolare e da pesare grazie a proprietà di flusso ancora migliori I terreni non si attaccano alle beute o ai contenitori
  • Affidabili - La distribuzione omogenea degli ingredienti assicura una composizione sempre costante anche nel caso in cui si utilizzino piccole quantità di terreno
Linkage
Sostituisce: 1072139027
Risultati analitici
Aspetto: Granulato giallo leggermente marrone.
Azoto totale (N) (Kjeldahl): 12,0 - 14,0 %
Azoto amminico (come N): 3,0- 5,0 %
valore pH (5 % in acqua): 6,7.- 7,7
Ca (Calcio): ≤ 0.1 %
Ceneri solfatate (800 °C): ≤ 15,0 %
Perdita all′essiccamento (105 °C): ≤ 6,0 %
Adatto per microbiologia: conforme
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9