Documenti fondamentali
1.07051
Supelco
Glicerolo
for analysis EMPARTA® ACS, ACS reagent
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Grado:
ACS reagent
anhydrous
P. ebollizione:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Tensione di vapore:
<1 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
anhydrous
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Temp. autoaccensione
698 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.07051.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup