Documenti fondamentali
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-890-0
Saggio:
≥85.0% (iodometric)
Stato:
powder
Solubilità:
250 g/L (slow decomposition)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥85.0% (iodometric)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>200 °C
Potenza
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
100 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
250 g/L (slow decomposition)
Densità
2.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1250 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Linkage
Replaces: SX0530; SX0530-1
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5