1.06505
Sodium dithionite
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥85.0% (iodometric)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>200 °C
Potenza
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
100 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
250 g/L (slow decomposition)
Densità
2.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1250 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- Fast detection of sodium dithionite in sugar using a xanthylium-based fluorescent probe.: This study introduces a rapid method for detecting sodium dithionite residues in sugar using a novel xanthylium-based fluorescent probe. The method is highly sensitive and efficient, making it a significant advancement in food safety and quality control (Wang et al., 2024).
- Stabilising mannose using sodium dithionite at alkaline conditions.: Research in the kraft pulping process explores the use of sodium dithionite to stabilize mannose under alkaline conditions. The findings highlight its potential to reduce hemicellulose degradation, providing insights for enhancing the efficiency of chemical pulping processes (Lindén et al., 2020).
Risultati analitici
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C