Documenti fondamentali
106332
SAFC
CellPrime® R3 IGF-I
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
CellPrime® R3 IGF-I human
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C400H619N111O115S9
Numero CAS:
Peso molecolare:
9111.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
applicazioni
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
CellPrime® rLR3 IGF is a is a non-animal origin (NAO) recombinant equivalent Insulin-like growth factor expressed in E.coli. CellPrime® rLR3 IGF has a 13 amino acid N-terminal extension and position 3 substitution of Glutamic acid to Arginine contributes to increased stability and robustness in media formulations.
Applicazioni
CellPrime® rLR3 IGF is used to optimize cell culture formulations to increase cell proliferation, productivity, and viability. With an exact match for the Type I IGF receptor and a lower affinity for IGF binding proteins, CellPrime® rLR3 IGF has increased effectiveness in serum-free cell culture media. Concentrations required to enhance performance is unique to each cell line and may be optimized by using in combination with CellPrime® rInsulin.
Confezionamento
106332.0005 / 5 ML /
106332.0100 / 100 ML /
106332.0250 / 250 ML /
106332.0500 / 500 ML /
106332.1000 / 1000 ML /
Note legali
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.