Documenti
GF306
Sigma-Aldrich
IGF-I, proteina ricombinante umana, esente da componenti di origine animale
The Insulin-like growth factor I protein(or IGF-1 protein), also known as somatomedin C, is the dominant effector of growth hormone & is structurally homologous to proinsulin. Manufactured using all non-animal reagents.
Sinonimo/i:
IGF-1, IGF1, Insulinlike Growth Factor I, Insulinlike Growth Factor 1, Mechano growth factor, Somatomedin-C, IGFI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il fattore di crescita insulino-simile I, noto anche come somatomedina C, è l'effettore dominante dell'ormone della crescita ed è strutturalmente omologo alla proinsulina. Le IGF sono fattori di crescita polipeptidici mitogeni che stimolano la proliferazione e la sopravvivenza di vari tipi di cellule, tra cui il tessuto muscolare, osseo e cartilagineo in vitro. Le IGF sono prodotte prevalentemente dal fegato, anche se diversi tessuti le producono in momenti diversi. Le IGF appartengono alla famiglia dei geni dell'insulina, che comprende anche l'insulina e la relaxina. Le IGF sono simili per struttura e funzione all'insulina, ma hanno un'attività di promozione della crescita molto superiore a quella dell'insulina. L'espressione di IGF-II è influenzata dal lattogeno della placenta, mentre quella di IGF-I è regolata dall'ormone della crescita. Sia l'IGF-I che l'IGF-II segnalano attraverso il recettore della tirosin-chinasi di tipo I (IGF-IR), ma l'IGF-II può segnalare anche attraverso il recettore IGF-II/Mannosio-6-fosfato. Le IGF mature sono generate dall'elaborazione proteolitica di precursori inattivi, che contengono regioni propeptidiche N-terminali e C-terminali. L'IGF-I e l'IGF-II umani ricombinanti sono proteine globulari contenenti rispettivamente 70 e 67 aminoacidi e 3 legami disolfuro intramolecolari.
Origine del prodotto: E. coli.
Specificità
Reattività incrociata
Topo, ratto, cavallo, maiale, mucca, pecora, scimmia, pollo, salamandra tigre, batteri, rana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Saggio di attività biologica: L'ED50, determinata mediante un test di proliferazione cellulare utilizzando cellule FDC-P1, è di ≤ 2,0 ng/ml, corrispondente a una attività specifica di ≥ 5 x 10^5 unità/mg.
Stato fisico
Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
L′IGF-I ricombinante umano animal-free è prodotto utilizzando esclusivamente reagenti non derivati da animali.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Yan Li et al.
Journal of ovarian research, 15(1), 94-94 (2022-08-14)
This study intended to clarify the mechanisms by which WISP1-mediated IGF1/αvβ3/Wnt axis might affect the progression of ovarian cancer. Bioinformatics analysis was implemented for pinpointing expression of IGF1 and WISP1 which was verified through expression determination in clinical tissue samples
Ruo-Xu Liu et al.
Neural regeneration research, 15(9), 1709-1715 (2020-03-27)
Microglia, as the resident immune cells in the central nervous system, play important roles in regulating neuronal processes, such as neural excitability, synaptic activity, and apoptotic cell clearance. Growth factors can activate multiple signaling pathways in central nervous system microglia
Jong-Ho Lee et al.
Nature communications, 8(1), 949-949 (2017-10-19)
Phosphofructokinase 1 (PFK1) plays a critical role in glycolysis; however, its role and regulation in tumorigenesis are not well understood. Here, we demonstrate that PFK1 platelet isoform (PFKP) is the predominant PFK1 isoform in human glioblastoma cells and its expression