Merck
106331
Albumina
recombinant human albumin, EMPROVE® EXPERT
Sinonimo/i:
rHSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numero CAS:
Peso molecolare:
66471.53
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
sterility
sterile (low bioburden)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
mol wt
monomer ~67 kDa
parameter
2-8 °C temp. range
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
recombinant human albumin, expressed in Pichia pastoris
Application
Questa variante ricombinante è raccomandata per l'utilizzo nella ricerca farmacologica riguardo a assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME); per le colture cellulari; per la ricerca sulla somministrazione di farmaci; e per la crioconservazione delle cellule.
media manufacturing supplement
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi corporei, nei tessuti animali e nei semi di alcune piante. L'albumina sierica funziona come proteina carrier per steroidi, acidi grassi e ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono inoltre di vitale importanza nel regolare la pressione colloido-osmotica del sangue.
Features and Benefits
safe and suitable NAO recombinant supplement
Packaging
  • 1063310020: 20 ml (10%, w/v)
  • 1063310050: 50 ml (10%, w/v)
Shipped in blue ice packs.
Other Notes
Visualizzare ulteriori informazioni sull′albumina sierica umana.
Product is manufactured in a facility adhering to Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
do not freeze
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
106331002004054839606809
106331005004054839608247