Documenti
1.06129
Millipore
MOPS
solid, buffer substance MPS
Sinonimo/i:
3-Morpholinopropane sulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid, MOPS
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
Numero indice EU:
214-478-5
NACRES:
NA.21
product name
3-Morpholinopropane sulfonic acid, buffer substance MPS
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
Punto di fusione
277-281 °C (decomposition)
Solubilità
1440 g/L
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
buffer substance MPS
Applicazioni
3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer substance MPS. CAS 1132-61-2, pH 3 - 5 (111 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay (alkalimetric)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.01 %Loss on Drying (105 °C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.20
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup