Documenti fondamentali
1.06062
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide ready-to-use solution "BIS" 2%
for electrophoresis
About This Item
Codice UNSPSC:
41105323
NACRES:
NC.01
Livello qualitativo
Stato
liquid
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
Assay (by acidimetry following saponification): 1.80 - 2.20 %
Absorbance A (290 nm; 2.0 %; 1 cm): ≤ 0.4
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3