1.06023
TAE buffer
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Stato
liquid
pH
8.2-8.4 ( in H2O)
Densità
1.016 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
Risultati analitici
Appearanceclear and colourlesspH-value8.2 - 8.4DNases (Exo- and endonucleases)not detectableRNasesnot detectableProteasesnot detectableComposition:
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3