Documenti
C6763
Sigma-Aldrich
Carbonato di calcio
ReagentPlus®
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99% (EDTA titration)
Forma fisica
powder
pH
8
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Il carbonato di calcio è il sale di calcio presente nelle conchiglie e nello scheletro della fauna marina. È un reagente economico, non tossico e di facile reperibilità con un′ampia gamma di applicazioni come la captazione di CO2 e l′estrazione di metalli pesanti e arsenico dall′acqua freatica. Dei suoi cristalli esistono 3 diversi elementi polimorfi: calcite, aragonite e vaterite. È stata esaminata la cinetica della pirolisi del carbonato di calcio in condizioni non isotermiche.
Applicazioni
Il carbonato di calcio può essere usato:
  • Come agente generatore di pori nella preparazione di ceramiche porose.
  • Come standard chelometrico per la standardizzazione della soluzione di EDTA.
  • Per estrarre l′allumino tramite attivazione termica indotta dalle microonde delle ceneri volanti prodotte dalla combustione del carbone (CFA).
Sintesi efficace di ammidi da aldeidi e da sali clorurati di ammine catalizzata dal ferro
Sintesi efficace di ammidi da aldeidi e da sali clorurati di ammine catalizzata dal ferro
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Kinetics of calcium carbonate decomposition.
Rao TR.
Chemical Engineering & Technology, 19(4), 373-377 (1996)
Permeability of porous ceramic based on calcium carbonate as pore generating agent.
Sim?o L, et al.
Ceramics International, 41(3), 4782-4788 (2015)
Kanwaljit Kaur
Handbook of Water and Wastewater Analysis, 247-248 (2007)
Polymorphs calcium carbonate on temperature reaction.
Chong KY, et al.
AIP Conference Proceedings, 1614(1) (2014)
Opposite particle size effect on amorphous calcium carbonate crystallization in water and during heating in air.
Zou Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(12), 4237-4246 (2015)