1.05050
Potassium iodate
extra pure FCC
Sinonimo/i:
Potassium iodate
About This Item
Prodotti consigliati
Conformità normativa
FCC
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
560 °C (decomposes)
Solubilità
92 g/L
Densità
3.98 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
2000 kg/m3
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash