Documenti fondamentali
1.04333
Supelco
Isohexane
≥95.0% (C₆H₁₄-isomeres, GC) or analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
295-570-2
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Isohexane, for analysis EMSURE®
Tensione di vapore
160-190 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.0-7.4 % (v/v)
Impurezze
≤0.0001% Thiophene
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
≤5% n-Hexane (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤10 mg/L
Viscosità cinematica
0.5 cSt(20 °C)
P. ebollizione
53-63 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-50 °C
Temp. transizione
flash point -21 °C
Densità
0.66 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
2-Methylbutane for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.06056
2-Methylbutane
Esano ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
139386
Esano
n-Esano for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-Esano
t-butil metil etere for analysis EMSURE&#174; ACS
Supelco
1.01849
t-butil metil etere
Eptano anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
246654
Eptano
Pentano anhydrous, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
236705
Pentano