Documenti fondamentali
1.03967
SAFC
Iron(II) sulfate hydrate
(about 87% FeSO₄) extra pure Ph.Eur.,BP,USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Iron(II) sulfate hydrate, Ferrosulfate hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FeO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.91 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-753-5
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità
2.97 g/cm3
Densità bulk
850 kg/m3
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Iron (II) sulfate hydrate is used as a precursor to iron compounds and as a reducing agent.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1