1.00844
Etanolammina
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Etanolammina
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
98.0-100.5% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Limite di esplosione
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
P. eboll.
171 °C/1013 hPa
Punto di fusione
10.5 °C
Temp. transizione
flash point 92.5 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup