Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 x 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
14.6 mmHg ( 25 °C)
API family
ferrous sulfate
manufacturer/tradename
USP
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ReagentPlus®, ≥99% | description puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-104.5% (manganometric) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade puriss. |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| agency USP | agency traceable to USP 1270355 | agency - | agency - |
| density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 14.6 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 14.6 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 14.6 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 14.6 mmHg ( 25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ferrous sulfate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?