Documenti
1.03887
Supelco
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Fluorescence indicator Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H10Na2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171501
Numero indice EU:
208-253-0
NACRES:
NB.21
product name
Fluorescein sodium (C.I. 45350), indicator Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤10% loss on drying, 110°C
Colore
red-brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
500 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
λmax
490-492 nm (buffer pH 8.0)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Appearance: Redishbrown powder, eventually with granular and bright parts.
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0): 490 - 492 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance): ≥ 1850
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator (Adsorption indicator for argentometry): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup