Documenti fondamentali
8.43983
Sigma-Aldrich
Benzethonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
Scegli un formato
250 G
CHF 292.00
CHF 292.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 292.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
204-479-9
NACRES:
NA.22
CHF 292.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
Punto di fusione
160-166 °C
Densità bulk
440 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CCOCCOc2ccc(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2