1.03762
Ammonium iron(III) citrate
about 18% Fe
Sinonimo/i:
Ammonium iron(III) citrate
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilità
1200 g/L
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1