F6129
Iron(III) citrate
technical grade
Sinonimo/i:
Ferric citrate, Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Fe, 16.5-18.5%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used in the degradation of tetracycline for the treatment of polluted water.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.