1.03591
Dimetilsolfossido-d6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Potenza
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
0.03% Trimethylsilane (NMR)
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Risultati analitici
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.03%
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C