Documenti
1.03067
Supelco
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
208-635-7
NACRES:
NA.05
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (acidimetric)
Forma fisica
solid
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
208-212 °C (decomposition)
Solubilità
2000 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3