Vai a
1.00552
ortho-Phosphoric acid
greener alternative
85%, Suprapur®
Sinonimo/i:
Acido fosforico, Acido ortofosforico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 738.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 902.00
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’660.00
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’780.00
CHF 2’085.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.00
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
CHF 738.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido orto-fosforico 85%, Suprapur®
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
85%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Application
  • Sviluppo di un metodo HPLC-DAD micellare ecologico per la determinazione simultanea di alcune combinazioni di sulbactam utilizzate nel regime COVID-19. Questo studio presenta una metodologia analitica ecologica che utilizza la cromatografia liquida micellare ad alte prestazioni con rivelazione a serie di diodi (HPLC-DAD). La metodologia viene impiegata specificamente per la determinazione simultanea del sulbactam e di altri composti nei regimi di trattamento COVID-19, illustrando un'applicazione dell'acido ortofosforico nella regolazione del pH della fase mobile per migliorare le prestazioni analitiche e l'efficienza di separazione (Ragab GH, Saleh HM, Abdulla NM, Bahgat EA, 2023).
Analysis Note
Saggio (acidimetrico): ≥ 85,0%
Cloruro (Cl): ≤ 500 ppb
Fluoruro (F): ≤ 500 ppb
Nitrato (NO₃): ≤ 500 ppb
Solfato (SO₄): ≤ 10 ppm
Ag (Argento): ≤ 20 ppb
Al (Alluminio): ≤ 20 ppb
As (Arsenico): ≤ 25 ppb
Au (Oro): ≤ 20 ppb
Ba (Bario): ≤ 20 ppb
Be (Berillio): ≤ 50 ppb
Bi (Bismuto): ≤ 50 ppb
Ca (Calcio): ≤ 50 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 20 ppb
Co (Cobalto): ≤ 20 ppb
Cr (Cromo): ≤ 50 ppb
Cu (Rame): ≤ 25 ppb
Fe (Ferro): ≤ 200 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 2 ppb
K (Potassio): ≤ 50 ppb
Li (Litio): ≤ 20 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 20 ppb
Mn (Manganese): ≤ 20 ppb
Mo (Molibdeno): ≤ 20 ppb
Na (Sodio): ≤ 100 ppb
Ni (Nichel): ≤ 25 ppb
Pb (Piombo): ≤ 20 ppb
Pt (Platino): ≤ 100 ppb
Sb (Antimonio): ≤ 800 ppb
Sn (Stagno): ≤ 50 ppb
Sr (Stronzio): ≤ 20 ppb
Tl (Tallio): ≤ 20 ppb
V (Vanadio): ≤ 20 ppb
Zn (Zinco): ≤ 25 ppb
Zr (Zirconio): ≤ 50 ppb
I valori effettivi sono soggetti a inevitabili variazioni
sistematiche in questo intervallo di concentrazione.
Other Notes
L′acido fosforico concentrato è circa all′85% H3PO4 (acquoso).
Sostituisce: 552; 552-2; 552-3
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4.809511.00563
Phosphoric acid 10% EMPROVE&#174; EXPERT Ph.Eur.,NF
SAFC
4.80951
Phosphoric acid 10%
Acido ortofosforico 85%, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
SAFC
1.00563
Acido ortofosforico
assay
85%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.053 g/cm3 at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido orto-fosforico 85%
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf