Documenti
1.03037
Supelco
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-937-2
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-67 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Utilizing experimental design and desirability function in optimizing RP-HPLC method: Discusses the optimization of analytical methods using 30% acetic acid, improving the detection and analysis of pharmaceutical compounds (Mozayad et al., 2024).
  • Combined application of bacteriophages with a competitive exclusion culture and carvacrol with organic acids can reduce Campylobacter in primary broiler production: Illustrates the role of 30% acetic acid in agricultural biocontrol applications, reducing pathogen load in poultry (Peh et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol): ≥ 800
Melting point: 65 - 68
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3