Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
1.03034
Supelco
N,N-dimetilformammide
EMPARTA®
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-679-5
NACRES:
NA.05
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Potenza
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
15.2 %
Impurezze
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 57.5 °C
Solubilità
soluble 1000 g/L
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Solventi di grado EMPARTA® sono per usi di routine in laboratori analitici. I solventi di grado EMPARTA® offrono meno parametri testati rispetto agli EMSURE®, ma sono ancora di alta qualità. I solventi EMPARTA® sono conformi alle regole ACS e sono ideali per una vasta serie di applicazioni analitiche.
Applicazioni
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5 %
Identificazione (IR): conforme
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,948-0,949
Acidità: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Metalli pesanti: ≤ 0,0002 %
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001 %
Acqua: ≤ 0,1 %
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.