5.43897
N,N-dimetilformammide
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.03% Water
Trasmittanza
275 nm, ≥65%
300 nm, ≥90%
350 nm, ≥99.5%
400 nm, ≥99.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 57.5 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Risultati analitici
Water: ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99.5 %
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup