Documenti fondamentali
1.03000
SAFC
Triacetin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Triacetin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-051-9
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Limite di esplosione
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
258 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 138 °C
Solubilità
64 g/L
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Triacetin is used as solvent in liquid formulations and plasticizer in film coatings.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Trietil citrato EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
SAFC
8.17059
Trietil citrato
Ethyl oleate tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
75100
Ethyl oleate
Diacetin
Sigma-Aldrich
W500615
Diacetin
Castor oil tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
83912
Castor oil
Benzaldehyde for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01756
Benzaldehyde